Merck
574554
Sigma-Aldrich
5,6-Dimethyl-2-thiouracil
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2OS
CAS番号:
分子量:
156.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
284-288 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=C(C)C(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C6H8N2OS/c1-3-4(2)7-6(10)8-5(3)9/h1-2H3,(H2,7,8,9,10)
InChI Key
MEAKRQUSGACTFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
574554-1G:
574554-VAR:
574554-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)