Merck
SML2510
Sigma-Aldrich
フルベンダゾール
別名:
メチル [5-(4-フルオロベンゾイル)-1H-ベンゾイミダゾール-2-イル]カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12FN3O3
CAS番号:
分子量:
313.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
InChI Key
CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Flubendazole, an antithelmintic, has been widely used in treating intestinal parasites. Additionally, Flubendazole has been reported to exert anticancer activities.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
SML2510-VAR:
SML2510-50MG:
SML2510-BULK:
SML2510-50MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)