Merck
SMB00974
Sigma-Aldrich
アルベンダゾール スルホン
≥95% (HPLC)
別名:
メチル [5-(プロピルスルホニル)-1H-ベンゾイミダゾール-2-イル]カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15N3O4S
CAS番号:
分子量:
297.33
Beilstein:
8394880
MDL番号:
UNSPSCコード:
51451806
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
InChI Key
CLSJYOLYMZNKJB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Albendazole sulfone is a major inactive metabolite of anti-parasitic agent albendazole.
アプリケーション
Metabolomics research
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00974-VAR:
SMB00974-BULK:
SMB00974-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jessica D Schulz et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 63(4) (2019-02-13)
Albendazole is an effective anthelmintic intensively used for decades. However, profound pharmacokinetic (PK) characterization is missing in children, the population mostly affected by helminth infections. Blood microsampling would facilitate PK studies in pediatric populations but has not been applied to