Merck
SMB01325
Sigma-Aldrich
リコベンダゾール
≥97% (HPLC)
別名:
アルベンダゾールスルホキシド, メチル[5-(プロパン-1-スルフィニル)-1H-ベンゾイミダゾール-2-イル]-カルバミン酸, 酸化アルベンダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15N3O3S
CAS番号:
分子量:
281.33
Beilstein:
677664
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
NACRES:
NA.77
詳細
Modulation and Signaling
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
solid
white to beige
適合性
HPTLC
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCS(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
InChI Key
VXTGHWHFYNYFFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Albendazole sulfoxide is a blood-brain barrier main metabolite of anti-parasitic agent albendazole that acts as a antihelminthic. It binds to colchicine binding site of β-tubulin and prevents polymerization. Albendazole sulfoxide exhibits greater affinity to parasitic β-tubulin than to mammalian.
アプリケーション
Metabolomics research
生物化学的/生理学的作用
リコベンダゾールは、アルベンダゾールの主要な代謝物であり、駆虫薬として作用します。ヒト癌細胞株HT-29においてアポトーシスを誘導することが明らかになっており、それはおそらく細胞周期をG2/M期で停止させることによると考えられています。
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01325-VAR:
SMB01325-100MG:
SMB01325-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Lidia Radko et al.
Journal of veterinary research, 61(3), 313-319 (2018-07-07)
Albendazole is used to treat endoparasitic diseases in animals and humans. After oral administration, it is quickly oxidised into its pharmacologically active metabolite albendazole sulfoxide and then to sulfone. However, it is not clear which compound is responsible for toxic