238198
マレイン酸ジメチル
96%
別名:
(2Z)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (Z)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (Z)-Dimethyl 2-butenedioate, Dimethyl (Z)-but-2-enedioate
アッセイ
96%
フォーム
liquid
不純物
≤4% dimethyl fumarate
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 77.9 g/L at 20 °C
密度
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
[H]\C(=C(/[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3-
InChI Key
LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
マレイン酸ジメチル(DMM)は反応性ジエノフィルであり、超音波照射により促進された置換フランとのディールス・アルダー反応を受けます。DMMのメソ多孔質シリカ質SBA-15担持Cu触媒気相水素化分解による、1,4-ブタンジオール(BDO)の形成が報告されています。塩化アルミニウムは、DMMとアントラセンのディールス・アルダー反応を促進することが報告されています。DMMは、無水マレイン酸を硫酸とメタノールでエステル化することによって合成できます。
アプリケーション
- Dissociation of bovine 6S procarboxypeptidase A by reversible condensation with 2,3-dimethyl maleic anhydride: application to the partial characterization of subunit III.:この研究では、2,3-ジメチルマレイン酸無水物を使用してウシプロカルボキシペプチダーゼAの解離について探索し、酵素サブユニットの部分的な特性評価におけるその用途を示しています。この研究では、タンパク質化学および酵素構造の研究におけるジメチルマレイン酸誘導体の可能性が示されています。(Puigserver and Desnuelle, 1975)。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Skin
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238198-1KG:
238198-BULK:
238198-100G:
238198-VAR:
238198-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.