由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
bp
122-124 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
caramel; fruity; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)CC(O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O5/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2/h6,9H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
VKNUORWMCINMRB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F
引火点(℃)
85 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W237418-1KG:4548173336084
W237418-100G:4548173336077
W237418-SAMPLE:
W237418-BULK:
W237418-5KG:4548173336091
W237418-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W237418-100G | 4061838093288 |
W237418-1KG | 4061838256874 |
W237418-5KG | 4061838256881 |
W237418-SAMPLE | 4061837509476 |