Merck
455040
Sigma-Aldrich
Dimethyl (R)-(+)-malate
98%
別名:
Dimethyl (R)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl D-malate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2CCH2CH(OH)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
162.14
Beilstein:
1908705
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +6.6°, neat
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
104-108 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI Key
YSEKNCXYRGKTBJ-SCSAIBSYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
455040-5ML:
455040-BULK:
455040-1ML:
455040-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)