Merck
608831
Sigma-Aldrich
Trimethylamine-15N hydrochloride
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)315N· HCl
分子量:
96.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl.C[15N](C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i4+1;
InChI Key
SZYJELPVAFJOGJ-VZHAHHFWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
608831-VAR:
608831-BULK:
608831-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)