Merck
750484
Sigma-Aldrich
L-リンゴ酸-13C4
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
別名:
(S)-(-)-2-ヒドロキシコハク酸-13C4, L-ヒドロキシブタン二酸-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO213C13CH213CH(OH)13CO2H
CAS番号:
分子量:
138.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
101-103 °C (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-UVYXLFMMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
750484-VAR:
750484-BULK:
750484-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.