Merck
605514
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
D-Glucitol-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H14O6
分子量:
188.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
mp
98-100 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-GVZKVBLJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
605514-VAR:
605514-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christian Scherling et al.
PloS one, 5(9), e12569-e12569 (2010-09-11)
In spite of evidence for positive diversity-productivity relationships increasing plant diversity has highly variable effects on the performance of individual plant species, but the mechanisms behind these differential responses are far from being understood. To gain deeper insights into the
Ali Kiani-Pouya et al.
Plant, cell & environment, 40(9), 1900-1915 (2017-05-31)
Epidermal bladder cells (EBCs) have been postulated to assist halophytes in coping with saline environments. However, little direct supporting evidence is available. Here, Chenopodium quinoa plants were grown under saline conditions for 5 weeks. One day prior to salinity treatment, EBCs