Merck
731501
Sigma-Aldrich
D-グルコース-4,5,6-13C3
99 atom % 13C
別名:
標識化グルコース, デキストロース-4,5,6-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C3H12O6
分子量:
183.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
150-152 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
O[13CH2][13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-UGEGYHQVSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)