Merck
606146
Sigma-Aldrich
Vanillin-α-13C
99 atom % 13C
別名:
4-Hydroxy-3-methoxybenz(aldehyde-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC7H8O3
分子量:
153.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)[13CH]=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i5+1
InChI Key
MWOOGOJBHIARFG-HOSYLAQJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
引火点(℃)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606146-VAR:
606146-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)