Merck
763802
Sigma-Aldrich
D-Arabinose-13C5
≥99% 13C, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5H10O5
分子量:
155.09
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99% 13C
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+5
SMILES記法
O[13C@H]1[13C@H](O)[13CH](O)O[13CH2][13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI Key
SRBFZHDQGSBBOR-HCEMOIHRSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)