Merck
739529
Sigma-Aldrich
プロピオン酸 無水物-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH313CH213CO)2O
分子量:
136.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
167 °C (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[13CH3][13CH2][13C](=O)O[13C](=O)[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
WYVAMUWZEOHJOQ-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739529-VAR:
739529-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)