Merck
595489
Sigma-Aldrich
Iodoacetic acid-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
I13CH213CO2H
CAS番号:
分子量:
187.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
テクニック
protein expression: suitable
mp
77-79 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C](=O)[13CH2]I
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
InChI Key
JDNTWHVOXJZDSN-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
595489-BULK:
595489-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)