Merck
721328
Sigma-Aldrich
Iodoacetamide-13C2, 2-d2
99 atom % 13C, 98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
I13CD213CONH2
CAS番号:
分子量:
188.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
品質水準
形状
powder
mp
92-95 °C (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H][13C]([2H])(I)[13C](N)=O
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)/i1+1D2,2+1
InChI Key
PGLTVOMIXTUURA-HDZHEIKLSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Iodoacetamide-13C2, isotopically labeled analogue of 2-Iodoacetamide.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
721328-BULK:
721328-100MG:
721328-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Zhonghua Wang et al.
Cell reports, 24(4), 815-823 (2018-07-26)
SAMHD1 is a dNTP triphosphohydrolase (dNTPase) that impairs retroviral replication in a subset of non-cycling immune cells. Here we show that SAMHD1 is a redox-sensitive enzyme and identify three redox-active cysteines within the protein: C341, C350, and C522. The three
Jessica N Spradlin et al.
Nature chemical biology, 15(7), 747-755 (2019-06-19)
Nimbolide, a terpenoid natural product derived from the Neem tree, impairs cancer pathogenicity; however, the direct targets and mechanisms by which nimbolide exerts its effects are poorly understood. Here, we used activity-based protein profiling (ABPP) chemoproteomic platforms to discover that
Charles A Berdan et al.
Cell chemical biology, 26(7), 1027-1035 (2019-05-14)
Parthenolide, a natural product from the feverfew plant and member of the large family of sesquiterpene lactones, exerts multiple biological and therapeutic activities including anti-inflammatory and anti-cancer effects. Here, we further study the parthenolide mechanism of action using activity-based protein