Merck
719277
Sigma-Aldrich
トリクロロエチレン-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
TCE-13C2, トリクロロエテン-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClH13C=13CCl2
CAS番号:
分子量:
133.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
86.7 °C (lit.)
密度
1.485 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cl\[13CH]=[13C](\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H/i1+1,2+1
InChI Key
XSTXAVWGXDQKEL-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
719277-BULK:
719277-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rocio Aranda-Rodriguez et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 992, 76-85 (2015-05-13)
Humans are continuously exposed to volatile organic compounds (VOCs) as these chemicals are ubiquitously present in most indoor and outdoor environments. In order to assess recent exposure to VOCs for population-based studies, VOCs are measured in the blood of participants.