Merck
608092
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine-13C6,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
SILAC アミノ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C2H513CH(13CH3)13CH(15NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
138.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +40.0°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
168-170 °C (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-HUEJSTCGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
L-isoleucine is an essential amino acid that is synthesized from threonine. It is a branched-chain hydrophobic amino acid. L-isoleucine is an isomer of L-leucine.
アプリケーション
L-Isoleucine-13C6,15N is used in the immunocapture isotope dilution mass spectrometry (IC-IDMS) to evaluate the suitability of the underlying monoclonal andpolyclonal antibodies (mAbs and pAbs) for new vaccine quantification.
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
608092-BULK:
608092-250MG:
608092-100MG:
608092-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)