Merck
596272
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% chiral purity basis
別名:
L-Leucine-ul-13C,15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)213CH13CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
138.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
99% chiral purity basis
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[H][13C@]([15NH2])([13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-HUEJSTCGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
596272-VAR:
596272-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)