About This Item
化学式:
Br(CH2)3SiCl3
CAS番号:
分子量:
256.43
Beilstein:
1737852
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
202-204 °C (lit.)
密度
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl3Si/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
InChI Key
UUNGBOQAZQUJMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(3-Bromopropyl)trichlorosilane can be used:
- To prepare coupling agent 3-iodopropyltrichlorosilane (3-IC3H6SiCl3), which is employed for the preparation of self-assembled nonlinear optically (NLO) active chromophoric multilayers.
- As a reagent for the surface modification of silica nanofiber films and silica particles.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F
引火点(℃)
76 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
437808-25ML:
437808-5ML:
437808-BULK:
437808-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Atomic resolution X-ray standing wave microstructural characterization of NLO-active self-assembled chromophoric superlattices.
Lin W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(9), 2205-2211 (1997)
Tris (hydroxymethyl) aminomethane?functionalized silica particles and their application for hydrophilic interaction chromatography.
Bui NTH, et al.
Journal of Separation Science, 33(19), 2965-2976 (2010)
Bromopropyl functionalized silica nanofibers for effective removal of trace level dieldrin from water
Xiuli Y, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 406, 44-51 (2012)