Merck
104817
Sigma-Aldrich
トリクロロ(オクタデシル)シラン
≥90%
別名:
オクタデシルトリクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17SiCl3
CAS番号:
分子量:
387.93
Beilstein:
1778847
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥90%
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
223 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
InChI Key
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリクロロ(オクタデシル)シラン(OTS)は、大きなアルキル極性ヘッドグループを1つ有するアルコキシシランで、主として、さまざまなナノ粒子および金属酸化物基質上の自己組織化単分子膜(SAM)として使用されています。両親媒性を有するため、分子および光電子工学の用途に使用できます。
自己組織化単分子膜(SAM)は、不動態化層として使用され、基板の表面特性に制御された修飾を施します。それらの主な用途には、表面濡れ性、接着性、摩擦、化学的検知および超微細スケールリソグラフィが含まれます。アルキルトリクロロシランは、マイクロエレクトロニクスにおいて一般的に使用されている二酸化ケイ素上でのSAMの合成に一般的に使用されています。トリクロロ(オクタデシル)シランは広く使用されているアルキルトリクロロシランです。
アプリケーション
OTSは、エレクトロスピニングによって木の表面に疎水性コーティングを施すことができる、ポリ(ビニルアルコール)(PVA)/ナノシリカ(SiO2)ナノファイバーの合成に使用できます。有機電界効果トランジスタ(OFET)を開発するためのシリカ(SiO2)ゲート誘導体の表面上のSAMとしても使用できます。さらに、色素増感太陽電池の電気化学的性能の向上や、金属絶縁電界効果トランジスタの開発などさまざまな用途に使用することができます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
404.6 °F - closed cup
引火点(℃)
207 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
104817-BULK:
104817-500G:
104817-25G:
104817-VAR:
104817-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabrication and Characterization of Flexible Metal-Insulator-Semiconductor Field Effect Transistor (MISFET) using Organic ODS and Inorganic ZrO2 as Dielectric Stack Materials.
Haridas PP, et al.
International Journal of Trend in Research and Development, 4, 2394-2394 (2017)
Mark Ilton et al.
Nature communications, 9(1), 1172-1172 (2018-03-23)
Hydrodynamic slip, the motion of a liquid along a solid surface, represents a fundamental phenomenon in fluid dynamics that governs liquid transport at small scales. For polymeric liquids, de Gennes predicted that the Navier boundary condition together with polymer reptation
Structural evaluation of 5, 5'-bis (naphth-2-yl)-2, 2'-bithiophene in organic field-effect transistors with n-octadecyltrichlorosilane coated SiO2 gate dielectric.
Ejdrup A, et al.
Langmuir, 34 (23), 6727?6736-6727?6736 (2018)
Surface Characteristics of Silicon Nanowires/Nanowalls Subjected to Octadecyltrichlorosilane Deposition and n-octadecane Coating.
Yilbas BS, et al.
Scientific reports, 6, 38678-38678 (2016)
Atul S M Tripathi et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(31), 28088-28095 (2019-07-17)
Large area (>20 cm × 2 cm)-oriented thin films of PQT-C12 with varying molecular weight and polydispersity index (PDI) were fabricated by the ribbon-shaped floating film transfer method aiming toward their application as an active semiconductor element of organic field
資料
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
プロトコル
Fabrication of Poly(triaryl amine) Field-effect Transistors