安全性情報
8.22170
Sigma-Aldrich
Trichlorooctadecylsilane
for synthesis
別名:
Trichlorooctadecylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H37Cl3Si
CAS番号:
分子量:
387.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
203-930-7
NACRES:
NA.22
品質水準
bp
223 °C/13 hPa
転移温度
flash point 89 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
InChI Key
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.985
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
404.6 °F - closed cup
引火点(℃)
207 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体