About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO2
CAS番号:
分子量:
103.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-258-6
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
フォーム
crystals
mp
200-202 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H3]CCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI Key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1