製品名
γ-アミノ酪酸, BioXtra, ≥99%
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
不純物
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
強熱残分
<0.1%
色
white
mp
195 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): <0.04%
sulfate (SO42-): <0.05%
微量陽イオン
Al: <5 mg/kg
Ca: <20 mg/kg
Cu: <5 mg/kg
Fe: <5 mg/kg
K: <50 mg/kg
Mg: <50 mg/kg
NH4+: <500 mg/kg
Na: <70 mg/kg
Pb: <10 mg/kg
Zn: <5 mg/kg
SMILES記法
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI Key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A1(6529) , SLC6A11(6538) , SLC6A12(6539)
rat ... Gabra1(29705) , Gabra2(29706) , Olr1750(294204) , Slc6a1(79212) , Slc6a12(50676)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A5835-BULK:
A5835-25G:
A5835-10G:
A5835-100G:
A5835-10MG:
A5835-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.