Merck
289108
Sigma-Aldrich
クロロ(ジメチル)オクタデシルシラン
95%
別名:
オクタデシルジメチルクロロシラン, ジメチルオクタデシルクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17Si(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
347.09
Beilstein:
2246012
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
bp
145-155 °C/0.005 mmHg (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C20H43ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(2,3)21/h4-20H2,1-3H3
InChI Key
GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シリル化剤。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
237.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
114 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
289108-BULK:
289108-5G:
289108-VAR:
289108-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)