Merck
376213
Sigma-Aldrich
トリメトキシ(オクタデシル)シラン
technical grade
別名:
オクタデシルトリメトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17Si(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
374.67
Beilstein:
5791830
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
mp
16-17 °C (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C21H46O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22-2,23-3)24-4/h5-21H2,1-4H3
InChI Key
SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリメトキシ(オクタデシル)シラン(OTS)は重要なアルキルシランであり、酸化ケイ素と強い共有結合を形成し、また微小電気機械システム(MEMS)の潤滑剤候補です。OTSは主に表面化学修飾に使用されており、シリカを修飾することで様々な真空蒸着及び溶液キャスト有機半導体の電荷キャリア移動を向上します。
トリメトキシ(オクタデシル)シラン(OTMS)は、さまざまなナノ粒子表面に機能を持たせることができ、大きな水接触角と低い表面エネルギーによりコーティングの疎水性を高めるアルキルシランです。
アプリケーション
OTSは自己会合単層(SAM)の開発に使用されています。またOTSは有機電界効果トランジスタのシリカ誘電体表面の修飾にも使用されます。
磁性ナノ粒子(Fe2O3)は、OTMSで表面を修飾できます。乳汁試料中内分泌かく乱物質(有機塩素系農薬)の磁気固相抽出(MSPE)の際に、溶媒になります。AZ31マグネシウム合金に腐食保護被膜を形成する可能性もあり、自動車業界での応用が期待されます。また、飛灰との複合材にし、この複合材をコーティングして超撥水性とUVカット能を有する綿布を得ることもできます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
284.0 °F - closed cup
引火点(℃)
140 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
376213-25ML:
376213-5ML:
376213-VAR:
376213-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rodrigo Brambilla et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 391(7), 2673-2681 (2008-05-28)
A series of octadecylsilane-modified silicas were prepared by sol-gel and grafting methods. Carbon contents and octadecyl chain conformations were shown to depend on the preparative route. Grafting engenders a low carbon content and a liquid-like chain conformation, while the sol-gel
Kristen S Wilson et al.
Biomaterials, 26(25), 5095-5103 (2005-03-29)
This study was designed to determine the effect of varying the chemistry of the interfacial phase on critical composite properties in dental nanocomposite materials. Silica nanoparticles were silanized with varying ratios of 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane (MPTMS) and octyltrimethoxysilane (OTMS) while keeping the
Superhydrophobicity, UV protection and oil/water separation properties of fly ash/Trimethoxy (octadecyl) silane coated cotton fabrics.
Khan MZ, et al.
Carbohydrate Polymers, 202(2-3), 571-580 (2018)
Superhydrophobic and photocatalytic self-cleaning cotton.
Afzal S, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(42), 18005-18011 (2014)
Noncovalent assembly of reduced graphene oxide and alkyl-grafted mesoporous silica: an effective drug carrier for near-infrared light-responsive controlled drug release.
He D, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 3(27), 5588-5594 (2015)