Merck
44230
Sigma-Aldrich
トリクロロドデシルシラン
≥95.0% (GC)
別名:
ドデシルトリクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11SiCl3
CAS番号:
分子量:
303.77
Beilstein:
1758004
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
bp
293-294 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C12H25Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3
InChI Key
BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adem Yildirim et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(43), 36786-36795 (2018-10-20)
While thermal ablation of various solid tumors has been demonstrated using high intensity focused ultrasound (HIFU), the therapeutic outcomes of this technique are still unsatisfactory because of common recurrence of thermally ablated cancers and treatment side effects due to the