Merck
658758
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-パーフルオロデシルトリエトキシシラン
97%
別名:
トリエトキシ-1H,1H,2H,2H-パーフルオロデシルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19F17O3Si
CAS番号:
分子量:
610.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.342
bp
209-230 °C
密度
1.389 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
InChI
1S/C16H19F17O3Si/c1-4-34-37(35-5-2,36-6-3)8-7-9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h4-8H2,1-3H3
InChI Key
MLXDKRSDUJLNAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1H,1H,2H,2H-パーフルオロデシルトリエトキシシラン(PFDTES)は、フッ素化炭素が存在するために、表面エネルギーが低く、濡れ性が高いフルオロアルキルシラン(FAS)です。さまざまな機能性コーティング膜を合成するための超疎水性剤として使用されます。
アプリケーション
PFDTESは、ポリビニリデンフルオリド(PVDF)の超疎水性により、金属表面をファウリングから保護するために使用されています。費用効果が高く、スケーラブルな超両親媒性PFDTESのステンレス鋼表面スプレーコーティングは、防氷性、耐汚染性の表面の作製に使用できる可能性があります。マイクロ流体チップ加工では、ポリ(メタクリル酸メチル)(PMMA)の表面を修飾するために使用できる場合があります。
ナノサイズの細孔を持つ疎水性セラミック膜の官能基付加に用いられました。 また、Cu2(OH)3NO3結晶に疎水性を持たせるため官能基付加に用いられました。この製品はナノサイズの医療機器のコーティングに用いられることがあります。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
658758-VAR:
658758-5G:
658758-BULK:
658758-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shan Yan et al.
Nanoscale, 12(7), 4527-4536 (2020-02-11)
It is necessary to construct an amphiphobic triboelectric nanogenerator (TENG) since water, oil and other antistatic agents will have a great impact on its electrical output performance during practical applications. Herein, we put forward a high-performance TENG based on silica
Surface modification of silicon and polydimethylsiloxane surfaces with vapor-phase-deposited ultrathin fluorosilane films for biomedical nanodevices.
Bhushan B, et al.
J. Vac. Sci. Technol., 24(4), 1197-1202 (2006)
New approach to fabricate an extremely super-amphiphobic surface based on fluorinated silica nanoparticles.
Sheen Y, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 46(18), 1984-1990 (2008)
Preparation and characterization of slice-like Cu2(OH)3NO3 superhydrophobic structure on copper foil
Kong L, et al.
Applied Surface Science, 264(22), 7255-7258 (2008)
Balraj K Tudu et al.
Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences, 377(2150), 20190129-20190129 (2019-06-11)
Superoleophobicity is of interest for practical applications such as liquid repellency, self-cleaning, stain resistance, anti-bacterial properties and oil-water separation. In this work, the superoleophobic coating on cotton fabric was applied by simple immersion in TiO2 nanoparticles, perfluorodecyltriethoxysilane and tertraethylorthosilicate solution.