アッセイ
≥95.0%
形状
liquid
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OC)OC
InChI
1S/C13H13F17O3Si/c1-31-34(32-2,33-3)5-4-6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)10(22,23)11(24,25)12(26,27)13(28,29)30/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
HJIMAFKWSKZMBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
924539-BULK:
924539-100MG:
924539-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)