Merck
104876
Sigma-Aldrich
トリクロロビニルシラン
97%
別名:
(トリクロロシリル)エチレン, ビニルトリクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHSiCl3
CAS番号:
分子量:
161.49
Beilstein:
1743440
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
60 mmHg ( 23 °C)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(Cl)C=C
InChI
1S/C2H3Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2
InChI Key
GQIUQDDJKHLHTB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリクロロビニルシランは、リチウム-tert-ブチルおよび1,3-エニンと反応して、それぞれ異性体のシラシクロブタンおよびシラシクロブテンが生成する可能性があります。
アプリケーション
生体材料上で内皮細胞がよりよく接着および増殖するために、界面活性剤Pluronic F127とキトサンの処理において、このシランの有用性を報告した研究があります。 トリクロロビニルシランは末端エポキシ化カルボシロキサンの調製に使用できる可能性があります。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
104876-VAR:
104876-100G:
104876-500G:
104876-5G:
104876-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John D DeSain et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 8(19), 2240-2248 (2006-05-12)
The absolute gas phase ultraviolet absorption spectra of trichlorovinylsilane and allyltrichlorosilane have been measured from 191 to 220 nm. Over this region the absorption spectra of both species are broad and relatively featureless, and their cross sections increase with decreasing
Trichlorovinylsilane, lithium-tert-butyl, and 1, 3-enynes: A versatile combination for the competitive formation of silacyclobutanes and silacyclobutenes.
Canadian Journal of Chemistry, 78(11), 1445-1458 (2000)
Xiangming Wu et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 130, 69-76 (2015-04-25)
Earlier work provided direction for development of responsive drug delivery systems based on modulation of the structure, amphiphilicity, and surface density of bioactive peptides entrapped within pendant polyethylene oxide (PEO) brush layers. In this work, we describe the sequential and
Synthesis, characterization of an epoxy?terminated carbosiloxane and its application as a modifier in epoxy systems.
Polym. Eng. Sci., 52(4), 868-874 (2012)
Yu Chi Wang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 18(3), 525-527 (2004-01-13)
Controlling the spatial organization of cells is vital in engineering tissues that require precisely defined cellular architectures. For example, functional nerves or blood vessels form only when groups of cells are organized and aligned in very specific geometries. Yet, scaffold