Merck
107778
Sigma-Aldrich
アリルトリクロロシラン
95%
別名:
Propen-3-yltrichlorosilane, Trichloro(2-propenyl)silane, Trichloro-2-propen-1-ylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2SiCl3
CAS番号:
分子量:
175.52
Beilstein:
1743449
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 16.1 °C)
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
116 °C/750 mmHg (lit.)
密度
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(Cl)CC=C
InChI
1S/C3H5Cl3Si/c1-2-3-7(4,5)6/h2H,1,3H2
InChI Key
HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Allyltrichlorosilane is used as a key building block for the synthesis of various organosilicon compounds. It has a wide range of applications across various industries, including the production of silicone rubber, resins, coatings, and adhesives. In organic synthesis, allyltrichlorosilane undergoes various chemical reactions, including hydrolysis, cross-coupling reactions, hydrosilylation, allylation of aldehydes and ketones, and palladium-catalyzed allylic substitutions.
アプリケーション
Allyltrichlorosilane can be used as a reactant to synthesize poly(hydrosilane)s via free radical catalyzed polymerization reaction.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
107778-BULK:
107778-VAR:
107778-25G:
107778-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Núria Torras et al.
Soft matter, 13(40), 7264-7272 (2017-09-28)
A new temperature-controlled smart soft material micropillar array has been fabricated via in situ integration of the liquid-crystalline elastomer-based component into the hybrid microdevice. Such design allows for developing pushing elements with fast lifetime values of ca. 5 s, and