Merck
616761
Sigma-Aldrich
4-Methylanisole-2,3,5,6-d4
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D4H6O
分子量:
126.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
174 °C (lit.)
密度
1.0 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(OC)c([2H])c([2H])c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChI Key
CHLICZRVGGXEOD-LNFUJOGGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
616761-BULK:
616761-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)