Merck
489573
Sigma-Aldrich
Guanidine-d5 deuteriochloride
98 atom % D
別名:
Guanidine-d5 mono(hydrochloride-d)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2NC(=ND)ND2
CAS番号:
分子量:
101.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
mp
185-189 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
Cl[2H].[2H]\N=C(/N([2H])[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i/hD6
InChI Key
PJJJBBJSCAKJQF-YIKVAAQNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489573-1G:
489573-BULK:
489573-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexandra Tsirigotaki et al.
Scientific reports, 7(1), 2456-2456 (2017-05-28)
Prolyl oligopeptidase (PREP) is conserved in many organisms across life. It is involved in numerous processes including brain function and neuropathology, that require more than its strict proteolytic role. It consists of a seven-bladed β-propeller juxtaposed to a catalytic α/β-hydrolase