Merck
746975
Sigma-Aldrich
Propylene oxide-1,3-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP), contains hydroquinone as a stabilizer
別名:
13C Labeled Propylene oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2CH6O
分子量:
60.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
品質
contains hydroquinone as a stabilizer
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3]C1[13CH2]O1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI Key
GOOHAUXETOMSMM-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-162.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-108 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746975-BULK:
746975-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)