蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
1378 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
37 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
引火点(℃)
-38 °C - Equilibrium method
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
56671-1ML-F:4548173315898
56671-BULK-F:
56671-5ML-F:4548173315904
56671-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック