安全性情報
PHR1295
Supelco
エチレンオキシド原液
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
EtO 原液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
フォーム
solution (, solvent is PEG200)
CofA
current certificate can be downloaded
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
詳細
品質管理の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらの物質は、製薬会社での出庫試験、製薬会社による定性的および定量的分析法の開発、食品および飲料品質管理試験、およびその他の校正要件を含む分析用途への使用に適しています。
酸化エチレンは、ガス液体クロマトグラフィー法で製剤中の分析物を測定するために、医薬品標準物質として使用できます。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例をご覧になるには下記のスロットに LRAB7763 と入力してください。こちらの証明書は例示でありあなたの受け取られたロットとは異なるかもしれません。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1295-1.2ML-PW:
PHR1295-1.2ML:4548173333823
PHR1295-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Simple GLC determination of ethylene oxide and its reaction products in drugs and formulations.
Hartman PA and Bowman PB
Journal of Pharmaceutical Sciences, 66(6), 789-792 (1977)