Merck
779202
Sigma-Aldrich
エチレンオキシド 溶液
2.5-3.3 M in THF
別名:
エチレンオキシ, エポキシエタン, オキサシクロプロパン, オキシドエタン, ジメチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4O
CAS番号:
分子量:
44.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solution
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
濃度
2.5-3.3 M in THF
官能基
ether
SMILES記法
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
InChI Key
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エチレンオキシド溶液は、オルト-カルボラン-修飾N-アルキル-デオキシノジリマイシン(DNM)の合成における重要なステップであるオルト -カルボランの(2'-ヒドロキシエチル)-1,2-ジカルバ-クロソ- ドデカボランへの変換に使用することができます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
779202-100ML:4548173307220
779202-1L:
779202-25ML:4548173307237
779202-VAR:
779202-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
ortho?Carborane?Modified N?Substituted Deoxynojirimycin.
Hoogendoorn S
European Journal of Organic Chemistry, 2015(20), 4437-4446 (2015)
Rasmus Bodvik et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(38), 13562-13569 (2012-08-31)
Temperature effects on the viscosity and aggregation behavior of aqueous solutions of three different cellulose ethers--methylcellulose (MC), hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), and ethyl(hydroxyethyl)cellulose (EHEC)--were investigated using viscosity and dynamic light scattering measurements as well as cryo-TEM. In all cases, increasing temperature reduces
Guangzhi Gu et al.
Biomaterials, 34(1), 196-208 (2012-10-17)
By taking advantage of the dramatically upregulated expression of matrix metalloproteinases MMP-2 and MMP-9 in glioblastomas and the powerful transport ability of low molecular weight protamine (LMWP), we constructed an activatable low molecular weight protamine (ALMWP) and conjugated it to
Filippo Doria et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(1), 78-81 (2012-12-06)
Caught in the oxirane: Naphthalene diimides conjugated to a quinone methide and an oxirane have been synthesized and investigated as selective DNA G-quadruplex alkylating agents. The oxirane derivative generates a stable adduct with a G-quadruplex and shows selective alkylation of
Faisal I Khan et al.
Journal of hazardous materials, 108(3), 147-159 (2004-05-04)
This paper discusses a methodology for the design of an optimum inspection and maintenance program. The methodology, called risk-based maintenance (RBM) is based on integrating a reliability approach and a risk assessment strategy to obtain an optimum maintenance schedule. First