Merck
455695
Sigma-Aldrich
Propylene oxide-d6
≥98 atom % D, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
別名:
1,2-Epoxypropane-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3D6O
CAS番号:
分子量:
64.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
テクニック
protein expression: suitable
屈折率
n20/D 1.365 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChI Key
GOOHAUXETOMSMM-LIDOUZCJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-34.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-37 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
455695-50G:
455695-5G:
455695-1G:
455695-BULK:
455695-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)