同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
bp
115-117 °C (lit.)
mp
-57 °C (lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
ClC[13CH]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i3+1
InChI Key
BRLQWZUYTZBJKN-LBPDFUHNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F
引火点(℃)
33 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
604372-BULK:
604372-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)