Merck
793671
Sigma-Aldrich
Ethylene-13C oxide
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CCH4O
CAS番号:
分子量:
45.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
gas
含みます
hydroquinone as stabilizer
質量シフト
M+1
保管温度
room temp
SMILES記法
[13CH2]1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1+1
InChI Key
IAYPIBMASNFSPL-OUBTZVSYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
793671-VAR:
793671-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)