同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1D2/hD2
InChI Key
OFOBLEOULBTSOW-BGOGGDMHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175854-VAR:
175854-10G:
175854-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)