Merck
589446
Sigma-Aldrich
1-Phenylethan-1,2,2,2-d4-ol
98 atom % D
別名:
sec-Phenethyl-α,β,β,β-d4 alcohol, sec-Phenethyl-1,2,2,2-d4 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CD(OH)CD3
CAS番号:
分子量:
126.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
bp
204 °C/745 mmHg
mp
19-20 °C
密度
1.045 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1D3,7D
InChI Key
WAPNOHKVXSQRPX-CWIRFKENSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
589446-VAR:
589446-5G:
589446-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)