Merck
V-010
Supelco
(±)-α-トコフェロール-D6 (ビタミンE-D6) 溶液
500 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H44D6O2
CAS番号:
分子量:
436.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
500 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
-97.99 °C
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@@](CCc2c1c(c(c(c2C([2H])([2H])[2H])O)C([2H])([2H])[2H])C)(CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1/i5D3,7D3
InChI Key
GVJHHUAWPYXKBD-BCHQTGRQSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Snap-N-Spike®
Snap-N-Shoot®
脂溶性ビタミンEの一種であるα-トコフェロールの重水素化体です。
アプリケーション
安定同位体で標識された認証スパイク溶液®は、ビタミンE欠乏の診断検査からトコフェロールベースの栄養補助食品または医薬製剤の品質管理検査まで、様々なアプリケーションによるa-トコフェロールの定量に適しています。
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途で内部標準としても使用できます:
  • 高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(HPLC-MS/MS)に基づく、心血管疾患患者の血漿サンプル中のレチノール、α‐トコフェノール、25‐ヒドロキシビタミンD2、および25‐ヒドロキシビタミンの複合分析
  • 液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)による、ヒト血清サンプル中の25-ヒドロキシビタミン-D2 (25-OHD2)、25-ヒドロキシビタミン-D3 (25-OHD3)、およびその3-エピマー(epi-25-OHD3)、レチノール、およびα-トコフェノールの同時測定
  • ライスシリアルベースの離乳食サンプル中の脂溶性ビタミンA、D3およびEを測定するための、大気圧化学イオン化およびタンデム質量分析検出器と組み合わせた方法(UHPLC-APCI-MS/MS)と、ダイオードアレイ検出器と組み合わせた方法(HPLC-DAD)という2種類の超高性能液体クロマトグラフィー法の開発
  • 1回の前処理ステップ後の液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)による、血漿および羊水サンプル中の脂溶性ビタミン(FSV)―レチノール、25(OH)D2、25(OH)D3,epi-25(OH)D3、およびα-トコフェノールの多成分残留分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-010-1ML:4548174004449
V-010-CC:
V-010-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)