由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
薬剤管理
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
InChI Key
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
遺伝子情報
human ... SERPINA6(866) , SHBG(6462)
rat ... Ar(24208) , Nr3c2(25672) , Pgr(25154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N7252-10G:
N7252-100MG:
N7252-BULK:
N7252-90G:
N7252-5G:
N7252-VAR:
N7252-25G:
N7252-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック