Merck
BP257
ナンドロロン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
19-ノルテストステロン, 17β-ヒドロキシ-19-ノルアンドロスト-4-エン-3-オン, 17β-ヒドロキシ-4-エストレン-3-オン, 19-ノルアンドロステノロン, 4-エストレン-17β-オール-3-オン, ナドロロン, ナンドロロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26O2
CAS番号:
分子量:
274.40
Beilstein:
2055849
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nandrolone
形状
crystalline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
InChI Key
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including product information leaflets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Nandrolone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BP257:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート