安全性情報
V-082
Supelco
rac-β-トコフェロール 溶液
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
rac-β-Tocopherol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
O1[C@@](CCc2c1c(cc(c2C)O)C)(CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21?,22?,28-/m1/s1
InChI Key
WGVKWNUPNGFDFJ-CBIUGAAKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Spiking Solution® is suitable for use in a variety of testing applications from diagnostic testing of Vitamin E deficiency to quality control testing of tocopherol-based dietary supplements or pharmaceutical preparations by HPLC or LC-MS/MS. β-Tocopherol has about one third of the activity of β-tocopherol.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-082-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)