Merck
V-042
Supelco
Vitamin K2 (MK-4)-13C6 solution
10 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
13C6-Labeled Vitamin K2 (MK-4)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2513C6H40O2
分子量:
30327.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
10 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C(=C1C\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)/C)C
InChI Key
DKHGMERMDICWDU-GHDNBGIDSA-N
詳細
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of vitamin K2 (MK-4) in LC-MS/MS clinical testing applications such as assessment of vitamin K2 deficiency and research of VKD proteins. Vitamin K2 (MK-4) or menaquinone-4 is an essential cofactor for enzymes that activate blood-clotting factors as well as vitamin K-dependent (VKD) proteins involved in bone metabolism, arterial calcification, growth control, and signal transduction.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-042-1ML:4548173355665
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)