特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI Key
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-019-1ML:4548173907369
V-019-CC:
V-019-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Pyridoxine hydrochloride, ≥98% (HPLC); Nicotinamide, ≥98.5% (HPLC); Thiamine hydrochloride, reagent grade, ≥99% (HPLC); Biotin, ≥99.0% (T); Folic acid, analytical standard; Cyanocobalamin (B12), analytical standard; Riboflavin (B2), analytical standard
Pyridoxine hydrochloride, ≥98% (HPLC); Nicotinamide, ≥98.5% (HPLC); Thiamine hydrochloride, reagent grade, ≥99% (HPLC); Biotin, ≥99.0% (T); Folic acid, analytical standard; Cyanocobalamin (B12), analytical standard; Riboflavin (B2), analytical standard
プロトコル
HPLC Analysis of Vitamins B1, B6 and B12 using Ascentis® Express RP-Amide