Merck
F-088
Supelco
Folic acid-13C5,15N solution
100 μg/mL (Methanol with 0.1 N NaOH), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C1413C5H19N615NO6
分子量:
447.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (Methanol with 0.1 N NaOH)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F-088-1ML:4548173377155