特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (1% ammonium acetate in 50:50 methanol:water)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
290 °C (dec.)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN1C2=CC(C)=C(C)C=C2N=C3C1=NC(NC3=O)=O
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI Key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
75.2 °F
引火点(℃)
24 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-067-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック